Merck
BDPH9BCDB2F0
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Sinónimos:
3-bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4N2Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
231.48
MDL number:
El producto BDPH9BCDB2F0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-3-10-11-4-5(9)1-2-7(6)11/h1-4H
Inchi Key
NDSUSIBEPFTVRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)