Merck
BDPH9BCDBE02
Bide Pharmatech
1-Bromocyclobutane-1-carbonitrile
Sinónimos:
1-bromocyclobutane-1-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
160.01
MDL number:
El producto BDPH9BCDBE02 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H6BrN/c6-5(4-7)2-1-3-5/h1-3H2
Inchi Key
QZXIMWRBRVXDOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromocyclobutane-1-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)