Merck
BDPH9BCDC239
Bide Pharmatech
Ethyl 5-chloro-3-(methylthio)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 5-chloro-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8O2N3Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
233.68
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2S/c1-3-13-6(12)4-5(8)9-7(14-2)11-10-4/h3H2,1-2H3
Inchi Key
WXJHHRMJGBPYEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)