Merck
BDPH9BCDCDF3
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Sinónimos:
1-(chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
150.61
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H,7H2
Inchi Key
MBIGNFNSALGEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)