Merck
BDPH9BCDDE03
Bide Pharmatech
1-Acetyl-3-bromoindole
Sinónimos:
1-acetyl-3-bromo-1H-indole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H8O1N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
238.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7(13)12-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3
Inchi Key
AYFPZXVRXRMCQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Acetyl-3-bromoindole
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)