Merck
BDPH9BCDF2F2
Bide Pharmatech
7-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Sinónimos:
7-hydroxy-8-quinolinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
MDL number:
El producto BDPH9BCDF2F2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-7-4-3-6-2-1-5-11-9(6)8(7)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
Inchi Key
RQCGQULJYVNAQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)