Merck
BDPH9BCDFB99
Bide Pharmatech
7-Azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Sinónimos:
7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H16N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
161.67
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-8(3-1)4-6-9-7-5-8;/h9H,1-7H2;1H
Inchi Key
CXZWHXOMYFCTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)