Saltar al contenido
BDPH9BCDFDCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Sinónimos:
4-chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6N1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
213.61
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)