Merck
BDPH9C01F93B
Bide Pharmatech
trans-1-Bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Sinónimos:
(1r,3r)-1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H6BrF3/c6-4-1-3(2-4)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2/t3-,4-
Inchi Key
LHJMYJBLOMVORH-JPYJGEKTSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)