Merck
BDPH9C02112D
Bide Pharmatech
(S)-Morpholin-3-ylmethanol
Sinónimos:
(3S)-3-morpholinylmethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
MDL number:
El producto BDPH9C02112D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c7-3-5-4-8-2-1-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
Inchi Key
UCDFBOLUCCNTDQ-YFKPBYRVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Morpholin-3-ylmethanol
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)