Merck
BDPH9C021A22
Bide Pharmatech
(S)-1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
(1S)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H13N1Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
206.11
MDL number:
El producto BDPH9C021A22 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H12ClN.ClH/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
GGFMDYMEAQPNPZ-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)