Merck
BDPH9C021A61
Bide Pharmatech
(S)-2-Amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Sinónimos:
(2S)-2-amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H11O1N1Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
252.54
MDL number:
El producto BDPH9C021A61 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Inchi Key
FHWGMOICMCKSHB-DDWIOCJRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)