Merck
BDPH9C021C23
Bide Pharmatech
(R)-1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Sinónimos:
(R)-1-(3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10N1Cl1F4
Número CAS:
Peso molecular:
243.63
MDL number:
El producto BDPH9C021C23 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H9F4N.ClH/c1-5(14)6-2-3-7(8(10)4-6)9(11,12)13;/h2-5H,14H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
NLBPCMJOACOYKH-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)