Merck
BDPH9C021E04
Bide Pharmatech
(Iminomethyl)-L-glutamic acid
Sinónimos:
(2S)-2-[(iminomethyl)amino]pentanedioic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H10O4N2
Número CAS:
Peso molecular:
174.16
MDL number:
El producto BDPH9C021E04 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Inchi Key
NRXIKWMTVXPVEF-BYPYZUCNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Iminomethyl)-L-glutamic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)