Merck
BDPH9C021E2B
Bide Pharmatech
(R)-2-Benzylsuccinic acid
Sinónimos:
(2R)-2-benzylbutanedioic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
MDL number:
El producto BDPH9C021E2B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
GTOFKXZQQDSVFH-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-2-Benzylsuccinic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)