Merck
BL3H9538AFA4
BLD Pharmatech
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Sinónimos:
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4O2Cl2S1
Número CAS:
Peso molecular:
211.07
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Inchi Key
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Liquid - Crystal - Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)