Merck
BL3H98EDBD8A
BLD Pharmatech
(2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Sinónimos:
(2S,3R)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H10O3N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
HHFGQFQJUWOFCN-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)