Przejdź do zawartości
Merck

AABH14DC592D

AA BLOCKS, INC.

Lithium Hydroxide Monohydrate

Synonim(y):

lithium hydroxide hydrate

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
H3O2Li1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.96
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1

Inchi Key

GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M

Purity

98%

Storage temp.

RT

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów