Merck
AABH14DC640E
AA BLOCKS, INC.
Mafenide
Synonim(y):
4-(aminomethyl)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
Inchi Key
TYMRLRRVMHJFTF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Purity
96%
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)