Merck
AABH14DCBD5A
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-4-methoxyphenyl mesylate
Synonim(y):
3-bromo-4-methoxyphenyl methanesulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O4Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.13
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9BrO4S/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)9)13-14(2,10)11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
OKYUXDVBQAPOJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methoxyphenyl mesylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)