Merck
AABH14DCCE3A
AA BLOCKS, INC.
1H-Indol-3-ol, 3-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:2)
Synonim(y):
1H-indol-3-yl dihydrogen phosphate, sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H8NO4P.Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);
Inchi Key
YQSBOERSRZHKIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)