Przejdź do zawartości
Merck

AABH14DDF5AA

AA BLOCKS, INC.

3-Methoxy-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one hydrochloride

Synonim(y):

3-methoxy-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H17O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.69
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C8H16N2O2.ClH/c1-12-7-2-8(11)10-5-3-9-4-6-10;/h9H,2-7H2,1H3;1H

Inchi Key

QAGXBYDWXOXRGK-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów