Merck
AABH3036CC86
AA BLOCKS, INC.
Cloxacillin Sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
95%
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/t13-,14+,17-;/m1./s1
Inchi Key
JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
Storage temp.
-20C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)