Merck
AABH30371CDA
AA BLOCKS, INC.
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
Synonim(y):
3-isobutyl-8-(methoxymethyl)-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18O3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
Inchi Key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)