Merck
AABH30371CDC
AA BLOCKS, INC.
3-Methyl-2-oxovaleric acid (sodium)
Synonim(y):
sodium 3-methyl-2-oxopentanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9O3Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.13
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Inchi Key
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)