Przejdź do zawartości
Merck

AABH93DDA770

AA BLOCKS, INC.

L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride

Synonim(y):

(2S)-2-amino-5-{[amino(imino)methyl]amino}-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pentanamide dihydrochloride

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H23O3N5Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.3
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C16H21N5O3.2ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);2*1H/t12-;;/m0../s1

Inchi Key

QMGJRBUFCDSWOX-LTCKWSDVSA-N

Purity

99%

Storage temp.

RT

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów