Merck
AABH93DDCC47
AA BLOCKS, INC.
(6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dion
Synonim(y):
(6S,8S,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetoxyacetyl)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl butyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
95%
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27?/m0/s1
Inchi Key
WYQPLTPSGFELIB-KGQPDAEUSA-N
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)