Merck
AABH93DDCE7A
AA BLOCKS, INC.
Sodiumantimonate
Synonim(y):
trisodium antimonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/3Na.4O.Sb/q3*+1;;3*-1;
Inchi Key
NSBGJRFJIJFMGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)