Merck
AABH93DDECC6
AA BLOCKS, INC.
Pentaethylene Glycol Monododecyl Ether
Synonim(y):
3,6,9,12,15-pentaoxaheptacosan-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H46O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3
Inchi Key
LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)