Merck
AABH93DDEED5
AA BLOCKS, INC.
H-Ala-Ala-Phe-Amc
Synonim(y):
(2S)-2-[((2S)-2-{[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}propanoyl)amino]-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-3-phenylpropanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C25H28O5N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.52
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C25H28N4O5/c1-14-11-22(30)34-21-13-18(9-10-19(14)21)28-25(33)20(12-17-7-5-4-6-8-17)29-24(32)16(3)27-23(31)15(2)26/h4-11,13,15-16,20H,12,26H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,33)(H,29,32)/t15-,16-,20-/m0/s1
Inchi Key
FVRLYIFIDKXFHU-FTRWYGJKSA-N
Purity
99%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Ala-Ala-Phe-Amc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)