Merck
AABH93DDEF2A
AA BLOCKS, INC.
1-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Synonim(y):
1-(4-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H12N3Cl1
Masa cząsteczkowa:
269.73
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H12ClN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
Inchi Key
ICFXYKYUOKTMKG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)