Merck
AABH93DDFF1B
AA BLOCKS, INC.
Cevimeline
Synonim(y):
(2R,3'R)-2-methyl-1'-azaspiro[[1,3]oxathiolane-5,3'-bicyclo[2.2.2]octane]
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H17O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H17NOS/c1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,10-/m1/s1
Inchi Key
WUTYZMFRCNBCHQ-PSASIEDQSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)