Merck
AABH93DE47CF
AA BLOCKS, INC.
Cholesteryl Arachidate
Synonim(y):
(3beta)-cholest-5-en-3-yl icosanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C47H84O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C47H84O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h28,37-38,40-44H,7-27,29-36H2,1-6H3/t38-,40+,41+,42-,43+,44+,46+,47-/m1/s1
Inchi Key
SUOVMGLZSOAHJY-JREUTYQLSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)