Merck
AABH93DE47DA
AA BLOCKS, INC.
1-Arachidonoyl Glycerol
A solution in acetonitrile
Synonim(y):
2,3-dihydroxypropyl (5E,8E,11E,14E)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.55
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
95%9112
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-21-22(25)20-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
Inchi Key
DCPCOKIYJYGMDN-CGRWFSSPSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)