Merck
AABH93DE4CCD
AA BLOCKS, INC.
CGP 36216 (hydrochloride)
Synonim(y):
3-aminopropyl(ethyl)phosphinic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H15O2N1Cl1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.61
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H14NO2P.ClH/c1-2-9(7,8)5-3-4-6;/h2-6H2,1H3,(H,7,8);1H
Inchi Key
CFQFXUJBWMPODB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)