Merck
AABH93DE4D0A
AA BLOCKS, INC.
5-EAPB (hydrochloride)
Synonim(y):
1-(benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H18O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.74
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c1-3-14-10(2)8-11-4-5-13-12(9-11)6-7-15-13;/h4-7,9-10,14H,3,8H2,1-2H3;1H
Inchi Key
YJEXOIDIYJUVNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)