Merck
AABH93DE4E5D
AA BLOCKS, INC.
7-APB (hydrochloride)
Synonim(y):
1-(benzofuran-7-yl)propan-2-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.69
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)7-10-4-2-3-9-5-6-13-11(9)10;/h2-6,8H,7,12H2,1H3;1H
Inchi Key
OENDNRHBWDLDMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)