Merck
AABH97CD6A71
AA BLOCKS, INC.
(S)-2-Amino-N-(4-nitro-phenyl)-propionamide hydrochloride
Synonim(y):
(2S)-2-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12O3N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.67
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Inchi Key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)