Merck
AABH97CD70B7
AA BLOCKS, INC.
Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl N-methylcarbamate (1:1)
Synonim(y):
(3aS)-1,3a,8-trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13?,15-;/m0./s1
Inchi Key
HZOTZTANVBDFOF-LDCKTULKSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)