Merck
AABH97CD7DB1
AA BLOCKS, INC.
Mecoprop 2-ethylhexyl ester
Synonim(y):
2-ethylhexyl 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H27O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.86
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H27ClO3/c1-5-7-8-15(6-2)12-21-18(20)14(4)22-17-10-9-16(19)11-13(17)3/h9-11,14-15H,5-8,12H2,1-4H3
Inchi Key
NWTKQOOQEPXMMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)