Merck
AABH97CD7DE9
AA BLOCKS, INC.
3'-α-Sialyl-N-acetyllactosamine
Synonim(y):
(2S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(((2R,3S,4R,5R)-1,2,4-trihydroxy-5-((1-hydroxyethylidene)amino)-6-oxohexan-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-4-hydroxy-5-((1-hydroxyethylidene)amino)-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)/t10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Inchi Key
RGZDLTASXRMKKF-RXEVBYPSSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)