Merck
AABH97CD80B0
AA BLOCKS, INC.
Glyceryl trilinolenate
A solution in ethanol
Synonim(y):
propane-1,2,3-triyl (9E,9'E,9''E,12E,12'E,12''E,15E,15'E,15''E)-tris(octadeca-9,12,15-trienoate)
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7+,11-8+,12-9+,19-16+,20-17+,21-18+,28-25+,29-26+,30-27+
Inchi Key
UBEIMDKGOYBUKT-IQDUZEPSSA-N
Purity
98%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)