Przejdź do zawartości
Merck

AABH97CD81E6

AA BLOCKS, INC.

Desmethyl Bosentan

Synonim(y):

4-tert-butyl-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-hydroxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H27O6N5S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.6
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C26H27N5O6S/c1-26(2,3)17-9-11-18(12-10-17)38(34,35)31-22-21(37-20-8-5-4-7-19(20)33)25(36-16-15-32)30-24(29-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32-33H,15-16H2,1-3H3,(H,29,30,31)

Inchi Key

STTLKJGYAWXIPP-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów