Merck
AABH97CD8293
AA BLOCKS, INC.
Diazoxide-d3
Synonim(y):
7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide d_3_
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.69
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4,10-11H,1H2/i1D2
Inchi Key
LOKZAVCIAGCAKR-DICFDUPASA-N
Country of Origin
US
Purity
95%
Storage temp.
2~8C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)