Merck
AABH97CD845C
AA BLOCKS, INC.
Cercosporin
Synonim(y):
6,12-dihydroxy-8,9-bis(2-hydroxypropyl)-7,10-dimethoxyperyleno[1,12-def][1,3]dioxepine-5,11-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C29H26O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.52
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C29H26O10/c1-10(30)5-12-18-19-13(6-11(2)31)29(37-4)27(35)21-15(33)8-17-23(25(19)21)22-16(38-9-39-17)7-14(32)20(24(18)22)26(34)28(12)36-3/h7-8,10-11,30-32,35H,5-6,9H2,1-4H3
Inchi Key
JWFLIMIGORGZMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)