Merck
AABH97CD851D
AA BLOCKS, INC.
(+)-Baclofen (hydrochloride)
Synonim(y):
(3R)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O2N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.12
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
Inchi Key
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)