Merck
AABH97CD8588
AA BLOCKS, INC.
FR900098 (sodium salt)
Synonim(y):
sodium hydrogen 3-[acetyl(hydroxy)amino]propylphosphonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O5N1P1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.11
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Inchi Key
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)