Merck
AABH97CD859F
AA BLOCKS, INC.
Cholesterol β-D-Glucoside
Synonim(y):
(3beta)-cholest-5-en-3-yl beta-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C33H56O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.8
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
Inchi Key
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)