Merck
AABH97CD85B0
AA BLOCKS, INC.
Prodigiosin
Synonim(y):
(E)-4-methoxy-5-((5-methylene-4-pentyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl)-1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H25O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.44
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,21-23H,2,4-6,8H2,1,3H3/b16-12+
Inchi Key
SHJCXLRWNZWNJE-FOWTUZBSSA-N
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prodigiosin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)