Merck
AABH97CD88E5
AA BLOCKS, INC.
ASP7657
Synonim(y):
(1r,4r)-4-((1-(quinolin-2-ylmethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indole-7-carboxamido)methyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C28H26F3N3O3/c29-28(30,31)21-13-20-11-12-34(16-22-10-9-18-3-1-2-4-24(18)33-22)25(20)23(14-21)26(35)32-15-17-5-7-19(8-6-17)27(36)37/h1-4,9-14,17,19H,5-8,15-16H2,(H,32,35)(H,36,37)/t17-,19-
Inchi Key
HBDTYYZZYCVTIJ-UAPYVXQJSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)